GF81468030
Iridium
foil, 0.05m coil, thickness 0.05mm, coil width .5mm, as rolled, 99.9%
Sinónimos:
Iridium, IR000201
About This Item
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 814-680-30
resistividad
4.71 μΩ-cm
L × An × grosor
0.05 m × 0.5 mm × 0.05 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
densidad
22.65 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)