Documentos
GF80341321
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.5m wire, 0.1mm diameter, as drawn
Sinónimos:
PT045110
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 803-413-21
L × diám.
0.5 m × 0.1 mm