Documentos clave
GF80333085
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.7%
Sinónimos:
SI516010
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensayo
98.7%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 803-330-85
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
75 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)