GF80314141
Chromium
powder, <10 mean particle size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
CR006031
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 803-141-41
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamaño medio de partícula
<10 (micron)
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable