GF79279408
Alumina
tube, length 500 mm, outside diameter 15 mm, wall thickness 2.5 mm
Sinónimos:
AL607290
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 792-794-08
Longitud
500 mm
D.E.
15 mm
pared grosor
2.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)