Documentos clave
GF78843167
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
200m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI105120
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 788-431-67
L × diám.
200 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)