Documentos clave
GF78586217
Titanium/Molybdenum
wire, Ti85%/Mo15%, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinónimos:
TI085150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 785-862-17
Longitud
0.5 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)