GF77605588
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe64%/Ni36%, thickness 0.008 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
FE020210
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 776-055-88
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.008 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)