Documentos
GF77604059
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinónimos:
NI118710
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
descripción
40 x 40 (wires/inch)
formulario
(mesh)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 776-040-59
diám. × capacidad nominal
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
tamaño × apertura
300 mm × 300 mm × 0.37
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.