GF77502304
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 1 m, coil width 0.4 mm
Sinónimos:
CU050247
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 775-023-04
Longitud
1 m
bobina anchura
0.4 mm
grosor
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)