Documentos clave
GF77434465
Aluminum/Magnesium
tube, outside diameter 0.75 mm, Al97%/Mg 3%, length 570 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinónimos:
AL017160
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 774-344-65
Longitud
570 mm
D.E.
0.75 mm
pared grosor
0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)