Merck
GF77042561
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 150 mm, purity 99.999%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141908
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.999%
formulario
rod
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 770-425-61
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Longitud
150 mm
diámetro
3.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable