GF76919169
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.04 mm, length 5 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
NI800400
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 769-191-69
Longitud
5 m
bobina anchura
25 mm
grosor
0.04 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)