Documentos
GF76886285
Nickel/Iron
powder, Ni81%/Fe19%, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, condition atomized
Sinónimos:
NJ016020
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 768-862-85
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract,Skin
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable