Documentos clave
GF76311132
Quartz - fused
tube, outside diameter 14 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617280
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 763-111-32
Longitud
100 mm
D.E.
14 mm
pared grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)