Documentos
GF75620044
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617050
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 756-200-44
Longitud
200 mm
D.E.
4.0 mm
pared grosor
1.0 mm