Documentos clave
GF74874763
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness
Sinónimos:
PT040300
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 748-747-63
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)