GF74401051
Aluminum
foil, thickness 0.25 mm, diameter 8 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL000622
About This Item
Análisis
99%
formulario
foil
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 744-010-51
resistividad
2.6548 μΩ-cm
Diámetro
8 mm
grosor
0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable