Merck
GF73640505
Nickel
foil, 15mm disks, thickness 0.075mm, annealed, 99%
Sinónimos:
Nickel, NI000470
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141729
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 736-405-05
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7440-02-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)