GF72915442
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 6 mm, L 1000 mm, pale gray
Sinónimos:
PH307906
About This Item
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 729-154-42
Longitud
1000 mm
Diámetro
6 mm
color
pale gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)