Documentos
GF72837995
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), nut, size m5, length 10 pcs, style hexagonal
Sinónimos:
FV30NU05
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 728-379-95
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable