GF72791927
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m
Sinónimos:
PC115130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 727-919-27
Longitud
0.1 m
diámetro
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)