GF70767827
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
100mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117150
About This Item
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 707-678-27
L × grosor de la pared
100 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)