GF70750032
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinónimos:
AC311400
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 707-500-32
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.5 mm
color
natural
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable