GF70622096
Beryllium
foil, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinónimos:
BE000230, Glucinium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
foil
temp. de autoignición
1198 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 706-220-96
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.125 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
densidad
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)