GF70506075
Lead
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Lead, PB000411
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 705-060-75
resistividad
20.65 μΩ-cm
tamaño × grosor
50x50 mm × 1.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
cadena SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)