GF70271298
Platinum
wire, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.995%
Sinónimos:
PT005139
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.995%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 702-712-98
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
Longitud
0.2 m
diámetro
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable