GF70124442
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 6.0mm, centerless ground, 99.2%
Sinónimos:
Zirconium, ZR007924
About This Item
Análisis
99.2%
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 701-244-42
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1000 mm × 6.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)