GF69919666
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617490
About This Item
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 699-196-66
Longitud
450 mm
D.E.
28 mm
pared grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)