GF69908125
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.8 mm, L 20 m
Sinónimos:
ES345930
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 699-081-25
Longitud
20 m
Diámetro
0.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)