Documentos clave
GF69843426
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinónimos:
FE290300
Seleccione un Tamaño
1 EA
230,00 €
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 698-434-26
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)