GF69447280
Copper
tube, 100mm, outside diameter 0.75mm, inside diameter 0.23mm, wall thickness 0.26mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU007130
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.9%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 694-472-80
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
100 mm × 0.26 mm
D.E. × D.I.
0.75 mm × 0.23 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable