GF68691932
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Sinónimos:
ET316305
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 686-919-32
peso
500 g
color
natural
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)