GF68320931
Cadmium
foil, 25mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Sinónimos:
Cadmium, CD000240
About This Item
Análisis
99.99%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 683-209-31
resistividad
7.27 μΩ-cm, 22°C
tamaño × grosor
25 mm × 0.25 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
densidad
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)