GF68123886
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 100 m
Sinónimos:
ES345910
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 681-238-86
Longitud
100 m
Diámetro
0.18 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)