Documentos clave
GF67435511
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
CU060230
Seleccione un Tamaño
1 EA
300,00 €
300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 674-355-11
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)