GF67265039
Niobium
tube, 100mm, outside diameter 1.0mm, inside diameter 0.5mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB007110, Columbium
About This Item
Análisis
99.9%
formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 672-650-39
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
100 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1 mm × 0.5 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)