Documentos
GF65424494
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
foil, 300 x 300mm, 0.75mm thickness, annealed
Sinónimos:
FF010300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 654-244-94
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.75 mm