Documentos clave
GF64808882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 2.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 2.14mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 648-088-82
L × grosor de la pared
200 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
2.5 mm × 2.14 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)