Documentos clave
GF64158824
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
AU055150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 641-588-24
L × diám.
0.5 m × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)