Documentos
GF63950115
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
Sinónimos:
IM301825
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 639-501-15
Longitud
0.5 m
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable