GF63843385
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.25mm conductor diameter, 0.02mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
CU065825
descripción
polyimide insulation
formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 638-433-85
Longitud
10 m
conductor diám.
0.25 mm
aislamiento grosor
0.02 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)