Documentos clave
GF62843070
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 300 x 300mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020205
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 628-430-70
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)