GF62228178
Gold
wire, 0.025 mm diameter, purity 99.99+%, length 5 m
Sinónimos:
AU005121
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.99%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 622-281-78
resistividad
2.05 μΩ-cm, 0°C
Longitud
5 m
diámetro
0.025 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable