GF61792229
Palladium
powder, 3 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.95%
Sinónimos:
PD006016
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.95%
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 617-922-29
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
peso
1 g
tamaño de la part. máx.
3 (micron)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable