GF61711938
Tantalum
wire reel, 1m, diameter 0.40mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Tantalum, TA005140, Ta
About This Item
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
temp. de autoignición
572 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 617-119-38
resistividad
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1 m × 0.40 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
densidad
16.69 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)