GF61658501
Beryllium
foil, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.8+%
Sinónimos:
BE000300, Glucinium
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.8%
formulario
foil
temp. de autoignición
1198 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 616-585-01
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.5 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
densidad
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Clave InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable