GF60685656
Carbon
foil, 25x25mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinónimos:
Activated charcoal, C 000400, Charcoal activated
About This Item
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.95%
formulario
foil
temp. de autoignición
842 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 606-856-56
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamaño × grosor
25 × 25 mm × 0.125 mm
mp
3550 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable