GF60515850
Bismuth
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.002mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinónimos:
Bismuth, BI000030
About This Item
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99.97%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 605-158-50
resistividad
129 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.175 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
densidad
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N