Documentos
GF59152350
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Sinónimos:
ES303010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 591-523-50
tamaño
600 × 600 mm
grosor
1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable